Vai a
SML0205
Z-Pro-prolinal
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Cbz-Pro-Prolinal, N-Benzyloxycarbonyl-L-prolyl-L-prolinal, Phenylmethyl (2S)-2-[(2S)-2-formylpyrrolidine-1-carbonyl]pyrrolidine-1-carboxylate, Z-Pro-Pro-CHO, Z-PP-CHO, Z-pro-pro-CHO, Z-prolyl-prolinal, ZPP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
111,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
432,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H22N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
330.38
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
111,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
N2([C@@H](CCC2)C(=O)N3[C@@H](CCC3)C=O)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C18H22N2O4/c21-12-15-8-4-10-19(15)17(22)16-9-5-11-20(16)18(23)24-13-14-6-2-1-3-7-14/h1-3,6-7,12,15-16H,4-5,8-11,13H2/t15-,16-/m0/s1
InChI key
ORZXYSPOAVJYRU-HOTGVXAUSA-N
Application
Z-Pro-prolinal was used to inhibit activation of rekallikrein in Prolylcarboxypeptidase assay in HUVECs. ZPP was also used in assays to identify enzymes important in the processing of angiotensin peptides in human glomerular endothelial cells.
Biochem/physiol Actions
Z-Pro-prolinal is a potent selective inhibitor of prolyl oligopeptidase (POP), also known as prolyl endopeptidase (PEP or PE).
Z-Pro-prolinal is a potent, selective inhibitor of Prolyl oligopeptidase (POP), also known as prolyl endopeptidase (PEP or PE). Ki = 1 nM.
POP has been connected to memory and mood through regulation of the brain levels of its peptide substrates, which include AVP, substance P, neurotensin and TRH and is a potential target in cognitive function, memory, and neurodegenerative disorders such as amnesia, Alzheimer′s disease, and depression. POP has recently been reported to be involved in the release of the tetrapeptide acetyl-N-Ser-Asp-Lys-Pro (Ac-SDKP) from its precursor, 43-mer thymosin β4 (Tβ4). Ac-SDKP is involved in hemopoietic stem cell differentiation, is pro-angiogenic and antifibrogenic.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C8601
Z-Pro-OH 99%
Sigma-Aldrich
C8601
Z-Pro-OH
description
≥98% (HPLC)
description
99%
assay
≥98% (HPLC)
assay
99%
form
powder
form
powder or crystals
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
-
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)