Vai a
SML0187
CJ-13610
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Tetrahydro-4-[3-[[4-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl]thio]phenyl]-2H-pyran-4-carboxamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
341,00 €
289,85 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H23N3O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
393.50
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
289,85 €
Prezzo di listino341,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1nccn1-c2ccc(Sc3cccc(c3)C4(CCOCC4)C(N)=O)cc2
InChI
1S/C22H23N3O2S/c1-16-24-11-12-25(16)18-5-7-19(8-6-18)28-20-4-2-3-17(15-20)22(21(23)26)9-13-27-14-10-22/h2-8,11-12,15H,9-10,13-14H2,1H3,(H2,23,26)
InChI key
VPTONMHDLLMOOV-UHFFFAOYSA-N
Application
CJ-13610 may be used to study 5-lipoxygenase-mediated cell signaling.
Biochem/physiol Actions
CJ-13,610 is a potent inhbititor of 5-lipoxygenase (5-LO) activity (IC50 = 70 nM).
Potent 5-lipoxygenase inhibitor
CJ-13610 inhibits the biosynthesis of leukotriene B4 and regulates the IL-6 mRNA expression in macrophages. It reduces fibrosis and necroinflammation of liver in carbon tetrachloride-treated mice.
Features and Benefits
This compound is featured on the Leukotriene Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
EMU035361SML3745
CJ-13610 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0187
CJ-13610
SJG-136 ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3745
SJG-136
description
≥98% (HPLC)
description
targeting mouse S1pr3
description
≥95% (HPLC)
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)