SML0185
NQDI-1
≥98% (HPLC)
About This Item
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
orange
Solubilità
DMSO: ≥5 mg/mL (warmed to 60° C)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)C1=C2c3ccccc3C(=O)c4cccc(NC1=O)c24
InChI
1S/C19H13NO4/c1-2-24-19(23)16-15-10-6-3-4-7-11(10)17(21)12-8-5-9-13(14(12)15)20-18(16)22/h3-9H,2H2,1H3,(H,20,22)
UFJGFNHRMPMALC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
The mitogen-activated protein kinase (MAPK) family consists of stress-activated (SAPK) and MAPKs. Learn about their network of signal transduction cascades that mediate cellular responses to a diverse range of stimuli.