Documenti
SML0135
Sigma-Aldrich
GPV574
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-[4-[3-[4-(2,3-dimethylphenyl)-1-piperazinyl]-2-hydroxypropoxy]phenyl]-ethanone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H30N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
382.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to tan
Solubilità
DMSO: ≥10 mg/mL (warmed to 60°C)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccc(OCC(O)CN2CCN(CC2)c3cccc(C)c3C)cc1
InChI
1S/C23H30N2O3/c1-17-5-4-6-23(18(17)2)25-13-11-24(12-14-25)15-21(27)16-28-22-9-7-20(8-10-22)19(3)26/h4-10,21,27H,11-16H2,1-3H3
KQZDGQRWGREOJP-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
GPV574 is a derivative of the Class 1C antiarrhythmic drug propafenone. GPV574 inhibits the delayed rectifier K+ channel HERG with similar affinity and time constant as propafenone (IC50 = 5 mM), but unlike the parent compound, does not remain permanently trapped in the channel pore. After wash-out of GPV574, channel activity is recovered within 60 seconds.
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3