Documenti
SMB00528
Sigma-Aldrich
6,8-Dihydroxy-3-methylisocoumarin
≥95% (LC/MS-UV)
Sinonimo/i:
3,4-Dehydro-6-hydroxymellein
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Saggio
≥95% (LC/MS-UV)
Forma fisica
solid
Solubilità
DMSO: 1 mg/mL
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC1=CC(O)=C2C(C=C(C)OC2=O)=C1
InChI
1S/C10H8O4/c1-5-2-6-3-7(11)4-8(12)9(6)10(13)14-5/h2-4,11-12H,1H3
OHHKDUWFPNAEHQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Typcially isolated from endophytic fungus
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3