SMB00404
β-Lac-PEG3-Azide
≥90%
Sinonimo/i:
(8-Azido-3,6-dioxaoctyl) β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucopyranoside, (8-Azido-3,6-dioxaoctyl) β-D-lactoopyranoside, 2-{2-[2-azidoethoxy]ethoxy}ethyl β-D-lactoopyranoside
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Saggio
≥90%
Stato
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@H]1[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O2)[C@@H](CO)O[C@@H](OCCOCCOCCN=[N+]=[N-])[C@@H]1O
InChI
1S/C18H33N3O13/c19-21-20-1-2-29-3-4-30-5-6-31-17-15(28)13(26)16(10(8-23)33-17)34-18-14(27)12(25)11(24)9(7-22)32-18/h9-18,22-28H,1-8H2/t9?,10?,11-,12-,13+,14?,15?,16+,17+,18-/m0/s1
ODCSAHBYDSBXRV-UYLHYHGYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)