Documenti
SMB00345
Sigma-Aldrich
Corynoline
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(+)-Corynoline, 13-Methylchelidonine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H21NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
367.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN1CC2=C3OCOC3=CC=C2[C@@]4(C)[C@@H](O)CC5=CC(OCO6)=C6C=C5[C@]41[H]
InChI
1S/C21H21NO5/c1-21-14-3-4-15-19(27-10-24-15)13(14)8-22(2)20(21)12-7-17-16(25-9-26-17)5-11(12)6-18(21)23/h3-5,7,18,20,23H,6,8-10H2,1-2H3/t18-,20+,21-/m0/s1
IQUGPRHKZNCHGC-TYPHKJRUSA-N
Descrizione generale
Corynoline is an alkaloid found in Corydalis solida incisa.
Azioni biochim/fisiol
Corynoline inhibits acetylcholinesterase in a dose-dependent manner.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3