Key Documents
SMB00171
Sigma-Aldrich
9″-Hydroxyjasmesoside
≥90% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H42O14
Numero CAS:
Peso molecolare:
590.61
Codice UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
Saggio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forma fisica
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Natural product derived from plant source.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3