Documenti fondamentali
SMB00168
Sigma-Aldrich
Ruscoponticoside C
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C38H58O12
Numero CAS:
Peso molecolare:
706.86
Codice UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](OC[C@@H]([C@@H]2O)O)O[C@H]3[C@@]4([C@@H]5[C@H]([C@H]6[C@@]([C@@H]7[C@@H](OC8(OCC(=C)CC8)[C@H]7C)C6)(CC5)C)CC=C4C[C@H](C3)O)C
InChI
1S/C38H58O12/c1-17-8-11-38(46-15-17)18(2)28-26(50-38)14-24-22-7-6-20-12-21(39)13-27(37(20,5)23(22)9-10-36(24,28)4)48-35-33(30(42)25(40)16-45-35)49-34-32(44)31(43)29(41)19(3)47-34/h6,18-19,21-35,39-44H,1,7-16H2,2-5H3/t18-,19-,21+,22+,23-,24-,25-,26-,27+,28-,29-,30-,31+,32+,33+,34-,35-,36-,37-,38?/m0/s1
URTQATADKAKTAX-PQFOWHQUSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from plant source.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)