Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 218,00 € |
1 kg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 728,00 € 618,80 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
H2O3Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
78.10
NACRES:
SB.54
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
23201100
EC Number:
231-716-3
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Accedi per visualizzare i prezzi
218,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiproduct line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥99.8% Si (as SiO2) basis
form
solid
particle size
100-200 mesh (75 - 150 μm)
suitability
suitable for column chromatography
SMILES string
O[Si](O)=O
InChI
1S/H2O3Si/c1-4(2)3/h1-2H
InChI key
IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
Application
Silicic acid has been used as a column material for the purification of polyunsaturated fatty acids, fatty acid methyl ester, nucleic acid extraction from Suillus bovinus and lipid fractionation from soy milk powder.
For general chromatographic use.
Silicic acid is used in protein chromatography. Silicic acid has been used in a study to demonstrate the anti-biofilm potential of a glycolipid surfactant produced by a tropical marine strain of Serratia marcescens. Silicic acid has also been used to study the antioxidant activity of fresh and processed Jalapeño and Serrano peppers.
Biochem/physiol Actions
Silicic acid polymers are employed in water treatment systems, drug encapsulation cum delivery and for soluble nanoparticle generation. Silicic acid interacts with aluminum and reduces its bioavailability. It is an effective antidote for aluminum poisoning.
Preparation Note
Acid-washed.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silicic acid
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?