Documenti
SCP0028
Sigma-Aldrich
Bovine Adrenal Medulla Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized powder
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C147H207N41O34S2
Peso molecolare:
3156.60
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
product name
BAM 3200 Bovine Adrenal Medulla Peptide E, ≥95% (HPLC)
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
lyophilized
Composizione
Peptide Content, ≥70%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Amino Acid Sequence
Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-Arg-Arg-Val-Gly-Arg-Pro-Glu-Trp-Trp-Met-Asp-Tyr-Gln-Lys-Arg-Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu
Applicazioni
Bovine Adrenal Medulla Peptide E is peptide use to study the neurobiology of opioids and their receptors.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3