Documenti
SCP0009
Sigma-Aldrich
Adrenal Secretogranin bovine
≥95% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C69H106N20O20
Peso molecolare:
1535.70
Codice UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
lyophilized
Composizione
Peptide Content, ≥70%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Amino Acid Sequence
Phe-Pro-Lys-Pro-Ala-Gly-Ser-Gln-Asp-Lys-Pro-Leu-His-Asn
Applicazioni
Secretogranins are acidic proteins, prohormones, found in the secretory granules of a wide variety of endocrine and neuro-endocrine cells. Adrenal Secretogranin bovine may be used in comparative studies with other secretogranins and chromogranins.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1