SBP4707
NUP160 Blocking Peptide for PRS4707
About This Item
Origine biologica
synthetic
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
200 μg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Immunogeno
14 amino acids near the carboxy terminus of human NUP160.
Applicazioni
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Linkage
This peptide blocks the action of antibody PRS4707.