Documenti
SBP4513
Sigma-Aldrich
LGI4 (AB2) Blocking Peptide for PRS4513
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
200 μg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Immunogeno
14 amino acids near the center of human LGI4.
Applicazioni
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Linkage
This peptide blocks the action of antibody PRS4513.