SBP3501101
UCP1 Blocking Peptide for SAB3501101
Origine biologica
synthetic
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
200 μg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Immunogeno
17 amino acids near the carboxy terminus of human UCP1 (GenBank accession.
Applicazioni
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Linkage
This peptide blocks the action of antibody SAB3501101.