SBP3500930
Rift Blocking Peptide for SAB3500930
About This Item
Origine biologica
synthetic
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
virus
Concentrazione
200 μg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Immunogeno
19 amino acids near the carboxy terminus of RVF virus.
Applicazioni
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Linkage
This peptide blocks the action of antibody SAB3500930.