SBP2271
FLASH Blocking Peptide for PRS2271
About This Item
Origine biologica
synthetic
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
200 μg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Immunogeno
16 amino acids near the carboxy terminus of human FLASH.
Applicazioni
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Linkage
This peptide blocks the action of antibody PRS2271.