SAB6010057
Anti-phospho-ERN1 (S724) antibody, clone 1F12, Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK293F cells
Sinonimo/i:
Serine/threonine-protein kinase/endoribonuclease IRE1, Endoplasmic reticulum-to-nucleus signaling 1, hIRE1p, Ire1-alpha, IRE1a, Serine/threonine-protein kinase, Endoribonuclease, ERN1
About This Item
Ricombinante
expressed in HEK 293 F cells
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1F12, recombinant monoclonal
Stato
liquid
PM
150 kDa
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.6mg/ml
tecniche
ELISA: 2000:10000
flow cytometry: 1:50-1:200
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer724)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequenza
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)