Documenti
SAB5703011
Sigma-Aldrich
Anti-MFF Antibody, clone 5U5S4, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
C2orf33, EMPF2, GL004
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
5U5S4, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
35 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
0.22 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
TPSPQQARVCPPHMLPEDGANLSSARGILSLIQSSTRRAYQQILDVLDENRRPVLRGGSAAATSNPHHDNVRYGISNIDTTIEGTSDDLTVVDAASLRRQI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MFF(56947)
Descrizione generale
This is a nuclear gene encoding a protein that functions in mitochondrial and peroxisomal fission. The encoded protein recruits dynamin-1-like protein (DNM1L) to mitochondria. There are multiple pseudogenes for this gene on chromosomes 1, 5, and X. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Mar 2013]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 200-300 of human MFF (Q9GZY8).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1