Documenti fondamentali
SAB5703006
Sigma-Aldrich
Anti-NME2/NM23B Antibody, clone 7L3A2, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
NDKB, NDPK-B, NDPKB, NM23-H2, NM23B, PUF
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
7L3A2, monoclonal
Stato
liquid
PM
17 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse
Concentrazione
0.24 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
QHYIDLKDRPFFPGLVKYMNSGPVVAMVWEGLNVVKTGRVMLGETNPADSKPGTIRGDFCIQVGRNIIHGSDSVKSAEKEISLWFKPEELVDYKSCAHDWVYE
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NME2(4831)
Descrizione generale
Nucleoside diphosphate kinase (NDK) exists as a hexamer composed of 'A' (encoded by NME1) and 'B' (encoded by this gene) isoforms. Multiple alternatively spliced transcript variants have been found for this gene. Read-through transcription from the neighboring upstream gene (NME1) generates naturally-occurring transcripts (NME1-NME2) that encode a fusion protein comprised of sequence sharing identity with each individual gene product. [provided by RefSeq, Nov 2010]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-152 of human NME2/NM23B (P22392).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)