SAB5702988
Anti-RNF20 Antibody, clone 8N4O8, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
BRE1, BRE1A, hBRE1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
8N4O8, monoclonal
Stato
liquid
PM
120 kDa
Reattività contro le specie
mouse, mouse
Concentrazione
0.65 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MSGIGNKRAAGEPGTSMPPEKKAAVEDSGTTVETIKLGGVSSTEELDIRTLQTKNRKLAEMLDQRQAIEDELREHIEKLERRQATDDASLLIVNRYWSQF
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RNF20(56254)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)