SAB5702942
Anti-Neurogenin 2 Antibody, clone 8F2Q8, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
Atoh4, Math4A, NGN2, bHLHa8, ngn-2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
8F2Q8, monoclonal
Stato
liquid
PM
29 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
2.00 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
GARRQRGAEAGQGARGGVAAGAEGCRPARLLGLVHDCKRRPSRARAVSRGAKTAETVQRIKKTRRLKANNRERNRMHNLNAALDALREVLPTFPEDAKLTK
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NEUROG2(63973)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)