SAB5702909
Anti-RGMA Antibody, clone 2S1B4, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
RGMA, RGM, repulsive guidance molecule A
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
2S1B4, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
49 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat
Concentrazione
0.67 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
TAPETFPYETAVAKCKEKLPVEDLYYQACVFDLLTTGDVNFTLAAYYALEDVKMLHSNKDKLHLYERTRDLPGRAAAGLPLAPRPLLGALVPLLALLPVFC
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RGMA(56963)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1