Documenti fondamentali
SAB5702906
Sigma-Aldrich
Anti-ACAA2 Antibody, clone 8H6H5, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
ACAA2, DSAEC, acetyl-CoA acyltransferase 2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
8H6H5, monoclonal
Stato
liquid
PM
42 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
PAISGALKKAGLSLKDMDLVEVNEAFAPQYLAVERSLDLDISKTNVNGGAIALGHPLGGSGSRITAHLVHELRRRGGKYAVGSACIGGGQGIAVIIQSTA
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACAA2(10449)
Descrizione generale
The encoded protein catalyzes the last step of the mitochondrial fatty acid beta-oxidation spiral. Unlike most mitochondrial matrix proteins, it contains a non-cleavable amino-terminal targeting signal.
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 298-397 of human ACAA2 (P42765).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB, IF/ICC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)