SAB5702904
Anti-PLTP Antibody, clone 6A1Q1, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
BPIFE, HDLCQ9
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
6A1Q1, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
80 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
1.53 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
LDTVPVRSSVDELVGIDYSLMKDPVASTSNLDMDFRGAFFPLTERNWSLPNRAVEPQLQEEERMVYVAFSEFFFDSAMESYFRAGALQLLLVGDKVPHDLD
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PLTP(5360)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1