SAB5702891
Anti-NEDD4L Antibody, clone 3W9J2, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
NEDD4-2, NEDD4.2, PVNH7, RSP5, hNEDD4-2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
3W9J2, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
135 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.75 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
NHPVIQWFWKAVLLMDAEKRIRLLQFVTGTSRVPMNGFAELYGSNGPQLFTIEQWGSPEKLPRAHTCFNRLDLPPYETFEDLREKLLMAVENAQGFEGVD
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NEDD4L(23327)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1