SAB5702888
Anti-PDK1/PDHK1 Antibody, clone 5T6S8, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
PDK1, pyruvate dehydrogenase kinase 1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
5T6S8, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
49 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
1.00 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
STAPRPRVETSRAVPLAGFGYGLPISRLYAQYFQGDLKLYSLEGYGTDAVIYIKALSTDSIERLPVYNKAAWKHYNTNHEADDWCVPSREPKDMTTFRSA
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PDK1(5163)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3