SAB5702883
Anti-SULT2A1 Antibody, clone 4A3H6, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
DHEA-ST, DHEAS, HST, ST2, ST2A1, ST2A3, STD, hSTa
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
4A3H6, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
34 kDa
Reattività contro le specie
rat, human
Concentrazione
0.24 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
LLLSYEELKQDTGRTIEKICQFLGKTLEPEELNLILKNSSFQSMKENKMSNYSLLSVDYVVDKAQLLRKGVSGDWKNHFTVAQAEDFDKLFQEKMADLPRELFPWE
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SULT2A1(6822)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1