SAB5702878
Anti-TFF1/pS2 Antibody, clone 6P6R7, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
BCEI, D21S21, HP1.A, HPS2, pNR-2, pS2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
6P6R7, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
13 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.70 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MATMENKVICALVLVSMLALGTLAEAQTETCTVAPRERQNCGFPGVTPSQCANKGCCFDDTVRGVPWCFYPNTIDVPPEEECEF
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TFF1(7031)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1