SAB5702876
Anti-MRPL28 Antibody, clone 3B9F2, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
MRPL28, MAAT1, p15, mitochondrial ribosomal protein L28
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
3B9F2, monoclonal
Stato
liquid
PM
30 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.80 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MPLHKYPVWLWKRLQLREGICSRLPGHYLRSLEEERTPTPVHYRPHGAKFKINPKNGQRERVEDVPIPIYFPPESQRGLWGGEGWILGQIYANNDKLSKR
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MRPL28(10573)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)