SAB5702871
Anti-IDH1 Antibody, clone 5S2U7, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
HEL-216, HEL-S-26, IDCD, IDH, IDP, IDPC, PICD
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
5S2U7, monoclonal
Stato
liquid
PM
45 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
1.36 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
DATNDQVTKDAAEAIKKHNVGVKCATITPDEKRVEEFKLKQMWKSPNGTIRNILGGTVFREAIICKNIPRLVSGWVKPIIIGRHAYGDQYRATDFVVPGPG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IDH1(3417)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)