Documenti fondamentali
SAB5702857
Sigma-Aldrich
Anti-HSP105/HSPH1 Antibody, clone 9Y7M10, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
HSP105, HSP105A, HSP105B, NY-CO-25
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
9Y7M10, monoclonal
Stato
liquid
PM
105 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MSVVGLDVGSQSCYIAVARAGGIETIANEFSDRCTPSVISFGSKNRTIGVAAKNQQITHANNTVSNFKRFHGRAFNDPFIQKEKENLSYDLVPLKNGGVG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HSPH1(10808)
Descrizione generale
This gene encodes a member of the heat shock protein 70 family of proteins. The encoded protein functions as a nucleotide exchange factor for the molecular chaperone heat shock cognate 71 kDa protein (Hsc70). In addition, this protein plays a distinct but related role as a holdase that inhibits the aggregation of misfolded proteins, including the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) protein. Elevated expression of this protein has been observed in numerous human cancers. [provided by RefSeq, Mar 2017]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human HSP105/HSPH1 (Q92598).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)