Documenti
SAB5702845
Sigma-Aldrich
Anti-LYVE1 Antibody, clone 4G7C3, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CRSBP-1, HAR, LYVE-1, XLKD1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
4G7C3, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
33 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
0.8 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MARCFSLVLLLTSIWTTRLLVQGSLRAEELSIQVSCRIMGITLVSKKANQQLNFTEAKEACRLLGLSLAGKDQVETALKASFETCSYGWVGDGFVVISRI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LYVE1(10894)
Descrizione generale
This gene encodes a type I integral membrane glycoprotein. The encoded protein acts as a receptor and binds to both soluble and immobilized hyaluronan. This protein may function in lymphatic hyaluronan transport and have a role in tumor metastasis. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human LYVE1 (Q9Y5Y7).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1