Documenti fondamentali
SAB5702842
Sigma-Aldrich
Anti-PGAM1 Antibody, clone 7V9H9, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
HEL-S-35, PGAM-B, PGAMA
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
7V9H9, monoclonal
Stato
liquid
PM
28 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
0.83mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MAAYKLVLIRHGESAWNLENRFSGWYDADLSPAGHEEAKRGGQALRDAGYEFDICFTSVQKRAIRTLWTVLDAIDQMWLPVVRTWRLNERHYGGLTGLNK
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PGAM1(5223)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is a mutase that catalyzes the reversible reaction of 3-phosphoglycerate (3-PGA) to 2-phosphoglycerate (2-PGA) in the glycolytic pathway. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Nov 2015]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human PGAM1 (P18669).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB, IHC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)