Documenti
SAB5702822
Sigma-Aldrich
Anti-NPHS2 Antibody, clone 2O10G3, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
PDCN, SRN1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
2O10G3, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
35 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1.2 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
AQRQAKVRMIAAEAEKAASESLRMAAEILSGTPAAVQLRYLHTLQSLSTEKPSTVVLPLPFDLLNCLSSPSNRTQGSLPFPSPSKPVEPLNPKKKDSPML
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NPHS2(7827)
Descrizione generale
This gene encodes a protein that plays a role in the regulation of glomerular permeability. Mutations in this gene cause steroid-resistant nephrotic syndrome. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jul 2014]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 284-383 of human NPHS2 (Q9NP85).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1