Documenti
SAB5702773
Sigma-Aldrich
Anti-TOMM22 Antibody, clone 6R1L7, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
1C9-2, MST065, MSTP065, TOM22
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
6R1L7, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
18 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
0.41 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MAAAVAAAGAGEPQSPDELLPKGDAEKPEEELEEDDDEELDETLSERLWGLTEMFPERVRSAAGATFDLSLFVAQKMYRFSRAALWIGTTSFMILVLPVV
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TOMM22(56993)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is an integral membrane protein of the mitochondrial outer membrane. The encoded protein interacts with TOMM20 and TOMM40, and forms a complex with several other proteins to import cytosolic preproteins into the mitochondrion. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human TOMM22 (Q9NS69).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB, IHC, IP
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1