SAB5702768
Anti-ESRRG Antibody, clone 2W3A9, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
ERR3, ERRgamma, NR3B3
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
2W3A9, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
50 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.51 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MDSVELCLPESFSLHYEEELLCRMSNKDRHIDSSCSSFIKTEPSSPASLTDSVNHHSPGGSSDASGSYSSTMNGHQNGLDSPPLYPSAPILGGSGPVRKL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ESRRG(2104)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1