SAB5702761
Anti-Annexin A4/Annexin IV Antibody, clone 8T6E6, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
ANX4, HEL-S-274, P32.5, PAP-II, PIG28, PP4-X, ZAP36
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
8T6E6, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
33 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
0.38 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MATKGGTVKAASGFNAMEDAQTLRKAMKGLGTDEDAIISVLAYRNTAQRQEIRTAYKSTIGRDLIDDLKSELSGNFEQVIVGMMTPTVLYDVQELRRAMK
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ANXA4(307)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1