SAB5702740
Anti-MAG Antibody, clone 8Q7K5, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
GMA, S-MAG, SIGLEC-4A, SIGLEC4A, SPG75
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
8Q7K5, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
100 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.53 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MIFLTALPLFWIMISASRGGHWGAWMPSSISAFEGTCVSIPCRFDFPDELRPAVVHGVWYFNSPYPKNYPPVVFKSRTQVVHESFQGRSRLLGDLGLRNC
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAG(4099)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1