SAB5702738
Anti-LIN28A Antibody, clone 2S1I10, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CSDD1, LIN-28, LIN28, ZCCHC1, lin-28A
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
2S1I10, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
26 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.70 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:10000 - 1:20000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MGSVSNQQFAGGCAKAAEEAPEEAPEDAARAADEPQLLHGAGICKWFNVRMGFGFLSMTARAGVALDPPVDVFVHQSKLHMEGFRSLKEGEAVEFTFKKS
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LIN28A(79727)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1