SAB5702730
Anti-RAP1A + RAP1B Antibody, clone 6C7G0, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
K-REV, RAL1B
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
6C7G0, monoclonal
Stato
liquid
PM
21 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.4 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
LYMKNGQGFALVYSITAQSTFNDLQDLREQILRVKDTDDVPMILVGNKCDLEDERVVGKEQGQNLARQWNNCAFLESSAKS
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RAP1A(5908) , RAP1B(5906)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)