SAB5702700
Anti-NPY5R Antibody, clone 8E4F9, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
neuropeptide Y receptor Y5
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
8E4F9, monoclonal
Stato
liquid
PM
50 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.40 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MDLELDEYYNKTLATENNTAATRNSDFPVWDDYKSSVDDLQYFLIGLYTFVSLLGFMGNLLILMALMKKRNQKTTVNFLIGNLAFSDILVVLFCSPFTLT
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NPY5R(4889)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)