SAB5702657
Anti-eIF4A3 Antibody, clone 6Y3N4, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
DDX48, MUK34, NMP265, NUK34, RCPS, eIF4AIII
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
6Y3N4, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
50 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
1.20 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
VDVTPTFDTMGLREDLLRGIYAYGFEKPSAIQQRAIKQIIKGRDVIAQSQSGTGKTATFSISVLQCLDIQVRETQALILAPTRELAVQIQKG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EIF4A3(9775)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1