Documenti fondamentali
SAB5702628
Sigma-Aldrich
Anti-LGR6 Antibody, clone 8J2J10, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
GPCR, VTS20631
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
8J2J10, monoclonal
Stato
liquid
PM
104 kDa
Reattività contro le specie
human, rat
Concentrazione
0.26 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
FPVTPEAVKSVLLVVLPLPACLNPLLYLLFNPHFRDDLRRLRPRAGDSGPLAYAAAGELEKSSCDSTQALVAFSDVDLILEASEAGRPPGLETYGFPSVT
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LGR6(59352)
Descrizione generale
This gene encodes a member of the leucine-rich repeat-containing subgroup of the G protein-coupled 7-transmembrane protein superfamily. The encoded protein is a glycoprotein hormone receptor with a large N-terminal extracellular domain that contains leucine-rich repeats important for the formation of a horseshoe-shaped interaction motif for ligand binding. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 801-900 of human LGR6 (Q9HBX8).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB, IF/ICC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)