SAB5702607
Anti-ESRα Antibody, clone 4L8K5, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
ESR1,ER,ESR,ESRA,ESTRR,Era,NR3A1,ER alpha
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
4L8K5, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
66 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
1.33 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:1000 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
AVYNYPEGAAYEFNAAAAANAQVYGQTGLPYGPGSEAAAFGSNGLGGFPPLNSVSPSPLMLLHPPPQLSPFLQPHGQQVPYYLENEPSGYTVREAGPPAFY
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ESR1(2099)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1