SAB5702599
Anti-NEK2 Antibody, clone 5O0A1, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
HsPK21, NEK2A, NLK1, PPP1R111, RP67
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
5O0A1, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
50 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.7 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MPSRAEDYEVLYTIGTGSYGRCQKIRRKSDGKILVWKELDYGSMTEAEKQMLVSEVNLLRELKHPNIVRYYDRIIDRTNTTLYIVMEYCEGGDLASVITK
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NEK2(4751)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1