Documenti fondamentali
SAB5702594
Sigma-Aldrich
Anti-PCYT1A Antibody, clone 1D9L4, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CCTA, CT, CTA, CTPCT, PCYT1, SMDCRD
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
1D9L4, monoclonal
Stato
liquid
PM
42 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1.05 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
EEKSIDLIQKWEEKSREFIGSFLEMFGPEGALKHMLKEGKGRMLQAISPKQSPSSSPTRERSPSPSFRWPFSGKTSPPCSPANLSRHKAAAYDISEDEED
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PCYT1A(5130)
Descrizione generale
This gene belongs to the cytidylyltransferase family and is involved in the regulation of phosphatidylcholine biosynthesis. Mutations in this gene are associated with spondylometaphyseal dysplasia with cone-rod dystrophy. Alternatively spliced transcript variants have been found for this gene. [provided by RefSeq, Aug 2015]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 268-367 of human PCYT1A (P49585).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)