SAB5702526
Anti-Cullin 2 Antibody, clone 4Y7E4, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CUL2, cullin-2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
4Y7E4, monoclonal
Stato
liquid
PM
87 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
1.15 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MSLKPRVVDFDETWNKLLTTIKAVVMLEYVERATWNDRFSDIYALCVAYPEPLGERLYTETKIFLENHVRHLHKRVLESEEQVLVMYHRYWEEYSKGADY
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CUL2(8453)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)