SAB5702513
Anti-GluR4/GluA4/GRIA4 Antibody, clone 4M5D0, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
GLUR4, GLUR4C, GLURD, GluA4
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
4M5D0, monoclonal
Stato
liquid
PM
101 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse
Concentrazione
0.84 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
SGSKDKTSALSLSNVAGVFYILVGGLGLAMLVALIEFCYKSRAEAKRMKLTFSEAIRNKARLSITGSVGENGRVLTPDCPKAVHTGTAIRQSSGLAVIASDLP
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GRIA4(2893)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)