SAB5702500
Anti-EG5/KIF11 Antibody, clone 6G8V8, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
EG5, HKSP, KNSL1, MCLMR, TRIP5
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
6G8V8, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
130 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.53 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
ETIKIGLTKLNCFLEQDLKLDIPTGTTPQRKSYLYPSTLVRTEPREHLLDQLKRKQPELLMMLNCSENNKEETIPDVDVEEAVLGQYTEEPLSQEPSVDAGVDCSSIGGVPFFQHKKSHGKDKENRGINTLERSKVEETTEHLVTKSRLPLRAQINL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KIF11(3832)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1